Documentos Principais
SAB1410245
Sigma-Aldrich
Anti-CRYM antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DFNA40, THBP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRYM(1428)
Descrição geral
Crystallins are separated into two classes: taxon-specific and ubiquitous. The former class is also called phylogenetically-restricted crystallins. The latter class constitutes the major proteins of vertebrate eye lens and maintains the transparency and refractive index of the lens. This gene encodes a taxon-specific crystallin protein that binds NADPH and has sequence similarity to bacterial ornithine cyclodeaminases. The encoded protein does not perform a structural role in lens tissue, and instead it binds thyroid hormone for possible regulatory or developmental roles. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CRYM (NP_001879.1, 1 a.a. ~ 314 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRVPAFLSAAEVEEHLRSSSLLIPPLETALANFSSGPEGGVMQPVRTVVPVTKHRGYLGVMPAYSAAEDALTTKLVTFYEDRGITSVVPSHQATVLLFEPSNGTLLAVMDGNVITAKRTAAVSAIATKFLKPPSSEVLCILGAGVQAYSHYEIFTEQFSFKEVRIWNRTKENAEKFADTVQGEVRVCSSVQEAVAGADVIITVTLATEPILFGEWVKPGAHINAVGASRPDWRELDDELMKEAVLYVDSQEAALKESGDVLLSGAEIFAELGEVIKGVKPAHCEKTTVFKSLGMAVEDTVAAKLIYDSWSSGK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)