SAB1404947
Monoclonal Anti-DAAM1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ41657, KIAA0666
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DAAM1(23002)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAPRKRGGRGISFIFCCFRNNDHPEITYRLRNDSNFALQTMEPALPMPPVEELDVMFSELVDELDLTDKHREAMFALPAEKKWQIYCSKKKDQEENKGATSWPEFYIDQL
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1