SAB1401131
Anti-FCAR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD89
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCAR(2204)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDPKQTTLLCLVLCLGQRIQAQEGDFPMPFISAKSSPVIPLDGSVKIQCQAIREAYLTQLMIIKNSTYREIGRRLKFWNETDPEFVIDHMDANKAGRYQCQYRIGHYRFRYSDTLELVVTGLYGKPFLSADRGLVLMPGENISLTCSSAHIPFDRFSLAKEGELSLPQHQSGEHPANFSLGPVDLNVSGIYRCYGWYNRSPYLWSFPSNALELVVTDSIHQDYTTQNLIRMAVAGLVLVALLAILVENWHSHTALNKEASADVAEPSWSQQMCQPGLTFARTPSVCK
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?