SAB1306079
ANTI-V5 TAG antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Tag from influenza hemagglutinin protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
western blot: 1:1000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade