S9947
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog Peptide (C-terminal) antibody produced in rat
clone 55626, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Dsh, Anti-Hhg1, Anti-Hx, Anti-Shh
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
55626, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)