S9572
Anti-Sonic Hedgehog peptide (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Dsh, Anti-Hhg1, Anti-Hx, Anti-Shh
About This Item
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Shh(20423)
Descrição geral
Anti-Sonic Hedgehog Peptide (N-terminal) recognizes mouse Sonic Hedgehog N-terminal peptide.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1