Documentos Principais
RAB0971
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine JAK2 / Tyrosine-protein Kinase JAK2 ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... JAK2(3717)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK2. The JAK2 (Janus kinase 2) gene is mapped to human chromosome 9p24.1.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Janus kinase 2 (JAK2) mediates epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma. The JAK2/STAT3 signaling pathway is associated with tumor development in a number of cancer such as gastric cancer. Mutation in the JAK2 gene is known to activate JAK2 receptor action even in the absence of ligand, inducing cell proliferation and opposing apoptosis.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
SIRT6 inhibits growth of gastric cancer by inhibiting JAK2/STAT3 pathway.
Zhou J, et al.
Oncology Reports, 38(2), 1059-1066 (2017)
The genetic basis of haematological cancers (2016)
CD 274 (PDL 1) and JAK 2 genomic amplifications in pulmonary squamous?cell and adenocarcinoma patients.
Clave S, et al.
Histopathology, 72(2), 259-269 (2018)
Norcantharidin inhibits IL-6-induced epithelial?mesenchymal transition via the JAK2/STAT3/TWIST signaling pathway in hepatocellular carcinoma cells.
Gao Y, et al.
Oncology Reports, 38(2), 1224-1232 (2017)