Key Documents
PZ0144
Sigma-Aldrich
PD-161989 2-Hydroxyethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-6-methyl-7-nitro-5-(1-pyrrolodinemethyl)-2,3-quinoxaline 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 isethionate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N4O4 · C2H6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
430.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS(O)(=O)=O.Cc1c(CN2CCCC2)c3NC(=O)C(=O)Nc3cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H16N4O4.C2H6O4S/c1-8-9(7-17-4-2-3-5-17)12-10(6-11(8)18(21)22)15-13(19)14(20)16-12;3-1-2-7(4,5)6/h6H,2-5,7H2,1H3,(H,15,19)(H,16,20);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
chave InChI
KFHUCRVOUVNJSQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PD-161989 is an AMPA receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.