Documentos
PRS4231
Sigma-Aldrich
Anti-TBC1D1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TBC, Anti-TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16) domain family, member 1, Anti-TBC1 domain family member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 128 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBC1D1(23216)
Imunogênio
a 22 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TBC1D1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4231.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2