PLA0168
Rabbit anti-Filamin A Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ABP-280, ABPX, Actin-binding protein 280, CSBS, CVD1, FLN, FLN-A, FLN1, FMD, MNS, NHBP, OPD, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, actin binding protein 280, alpha, alpha (actin binding protein 280), alpha filamin, alpha-filamin, endothelial actin-binding protein, filamin A, filamin-1, non-muscle filamin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001447.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLNA(2316)
Imunogênio
forma física
Outras notas