PLA0164
Rabbit anti-ATAD5/FRAG1 Antibody, Affinity Purified
Sinônimo(s):
C17orf41, ELG1, FLJ12735, FRAG1, chromosome 17 open reading frame 41, chromosome fragility associated gene 1, chromosome fragility-associated gene 1 protein, enhanced level of genomic instability 1 homolog, enhanced level of genomic instability 1 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_079133.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... ATAD5/FRAG1(79915)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1