P5681
Phytic acid dipotassium salt
Sinônimo(s):
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexakisphosphate, Inositol hexaphosphoric acid, InsP6
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
condição de armazenamento
desiccated
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;
chave InChI
ZSQQRQRTIJIVNO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?