P1925
Protein A–Agarose macrobeads
aqueous suspension
Sinônimo(s):
Protein A resin
About This Item
forma
aqueous suspension
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
~6 mg per mL
ativação da matriz
cyanogen bromide
espaçador de matriz
1 atom
capacidade
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
forma física
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1