Key Documents
N1140
SAFC
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NCTC-109 and the 135 modification were formulated to establish and maintain a strain of mouse cells (L929) in a chemically defined and serum free medium.
Reconstituição
Supplement with 0.14 g/L L-glutamine.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
NCTC 109 Medium Formulation