Documentos Principais
MTCP8010
MTC Bio Reservoir
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 300 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
cryo tube box, cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 300 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P8010
capacidade
10 mL
Descrição geral
Reservoir, 10ml non-sterile, bulk pack, 300/cs
Características e benefícios
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio