M7695
Anti-Munc-18-3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MUNC18C, Anti-PSP, Anti-Syntaxin Binding Protein 3 (STXBP3), Anti-UNC-18C
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~66 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 0.75-1.5 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STXBP3(6814)
mouse ... Stxbp3a(20912)
rat ... Stxbp3(114095)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade