M6065
Monoclonal Anti-Microphthalmia antibody produced in mouse
clone C5, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Mi
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 52-56 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.5-1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using 2 μg/mg protein lysate
western blot: 1:500 using 10 μg of Mouse brain lysates
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MITF(4286)
mouse ... Mitf(17342)
rat ... Mitf(25094)
Descrição geral
Microphthalmia is expressed in a limited number of cell types including heart, mast cells, osteoclast precursors, and melanocytes. There are a number of different isoforms of microphthalmia resulting from alternative splicing and alternative promotors. These isoforms differ at their amino-termini and in their expression patterns.
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado