M1796
(±)-3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
MDEA hydrochloride, N-Ethyl-3,4-MDA hydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11;/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
IBDIPBWIXJRJQM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges