LID-F35630-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-35-6-30 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
not aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654322 (NA)
Eppendorf® 5427715002 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5430 R
for use with 5430
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)