I8904
Insulin-like Growth Factor-II from mouse
IGF-II, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
IGF-II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~7.4 kDa
embalagem
pkg of 5X50 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1.0EUper1mg (LAL test)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... IGF2(16002) , Igf2(16002)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Insulin-like Growth Factors (IGF)