H9789
Anti-HMGB2 (HMG2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-High mobility group box 2, Anti-High mobility group protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using fixed PC12 cultured cells.
western blot: 2-4 μg/mL using PC12 whole cell lysates.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HMGB2(3148)
mouse ... Hmgb2(97165)
rat ... Hmgb2(29395)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade