H5134
D-Homocystine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(R,R)-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Homocystine,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-PHDIDXHHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3