H0895
Heparin disaccharide IV-A sodium salt
Sinônimo(s):
α-ΔUA-[1→4]-GlcNAc
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)10(21)12(8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
chave InChI
KSLVSLXDGFKPRA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.