G4420
Anti-GRP94 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Endoplasmin precursor, Anti-Glucose Regulated Protein 94, Anti-Tumor Rejection Antigen 1, Anti-gp96
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 94 kDa
reatividade de espécies
canine, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using MDCK whole cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extracts of HeLa, MDCK, and NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90B1(7184)
mouse ... Hsp90b1(22027)
rat ... Tra1(298957)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3