EP5820713003
Caps for Eppendorf® A-2-DWP-AT Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R only
About This Item
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820713003 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5810 R
for use with 5810
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG