Key Documents
EP5424703003
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11
aerosol tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Características
aerosol tight
fabricante/nome comercial
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5424 R
Descrição geral
Designed for use with Eppendorf rotor FA–45-24-11 this lid provides an aerosol tight seal.
Características e benefícios
  • Spare Rotor Lid
  • Aerosol tight
  • For use with liquid handling applications
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG