EP022822101
Rotor Spacer
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
About This Item
Produtos recomendados
Características
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822101
técnica(s)
centrifugation: suitable
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG