EP0030132530
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue plate
conical bottom white wells
Características
skirt (Semi skirted)
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030132530
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
volume de trabalho
250 μL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG