Key Documents
EP0030128796
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiais
conical bottom colorless wells
green plate
esterilidade
non-sterile
Características
skirt
embalagem
pkg of 300 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030128796
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
volume máximo do poço
150 μm
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG