D2569
Anti-DPPA5 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Developmental pluripotency associated 5, Anti-ESG1, Anti-Embryonal stem cell-specific gene 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~14 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DPPA5(340168)
mouse ... Dppa5a(434423)
rat ... Dppa5(301101)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade