D0400
9,11-Dideoxy-9α,11α-epoxymethanoprostaglandin F2α
Sinônimo(s):
U44069
About This Item
Produtos recomendados
descrição
solution in methyl acetate
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@@H]2CO[C@@H](C2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-18-16-14-20(25-15-16)19(18)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
chave InChI
DJKDIKIDYDXHDD-IGUVKOCZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research