CWA-1114
Anti-Human CD55 (143-30) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Sinônimo(s):
Complement decay-accelerating factor
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
143-30, monoclonal
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 41.4 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD55(1604)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis:
Staining of one million HeLa cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1114, Anti-Human CD55 (143-30) ColorWheelColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheelColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of Cat. No. CWA-1013 Mouse IgG1 isotype control and Cat. No. CWDS-PE ColorWheelColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million HeLa cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1114, Anti-Human CD55 (143-30) ColorWheelColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-APC ColorWheelColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye or an equivalent amount of Cat. No. CWA-1013 Mouse IgG1 isotype control and Cat. No. CWDS-APC ColorWheelColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilidade
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)