HT 1197
87032403, human bladder, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
HT 1197, 87032403
fonte biológica
human bladder
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human Caucasian bladder carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a grade 4 transitional cell carcinoma of the bladder of a 44 year old Caucasian male who had not received chemo or radiation therapy. The cells grow in soft agar, produce fibrinolytic activity and are tumorigenic in mice and hamsters.
Aplicação
HT 1197 has been used to study the transcription activity of human endogenous retroviruses (HERV).
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,18
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,18
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2x10,000 to 5x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)