Documentos Principais
JM
86010201, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
JM, 86010201
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human T cell
Descrição de linhagem celular
T-cell derived line with the ability to grow HIV.
Aplicação
HIV studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 16,17,19,20
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.