KARPAS-25
06072601
Sinônimo(s):
KARPAS 25, KARPAS, 25, KARPAS25
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung (effusion)
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Hyperdiploid with complex aberrant chromosomes
morfologia
Round to polygonal cells growing singly in suspension
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Meio de cultura
Rotina de subcultura