C4238
CNS-1102
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Aptiganel hydrochloride, Cerestat, N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N’-1-naphthalenylguanidine hydrochloride
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 17 mg/mL
DMSO: soluble 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCc1cccc(c1)N(C)C(=N)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H21N3.ClH/c1-3-15-8-6-11-17(14-15)23(2)20(21)22-19-13-7-10-16-9-4-5-12-18(16)19;/h4-14H,3H2,1-2H3,(H2,21,22);1H
chave InChI
CKAKVKWRMCAYJD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3