C-14053
Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC)
1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human aorta
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(smooth muscle)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
doença(s) relevante(s)
hypertension; cardiovascular diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.