AXYAM2MLSQIMPS
Impermamat sealing mat, chemical resistant silicone
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, sterile
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicone (research-grade)
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP-S
Corning
embalagem
pkg of 5x10mats/cs
tamanho
96 wells