AV44817
Anti-RHOT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ARHT1, Anti-FLJ11040, Anti-FLJ12633, Anti-MIRO-1, Anti-Ras homolog gene family, member T1
About This Item
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
71 kDa
reatividade de espécies
rabbit, horse, bovine, rat, human, mouse, guinea pig, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHOT1(55288)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3