A7075
Adrenocorticotropic Hormone rat
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39, Corticotropin A
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges