Key Documents
85210
Sigma-Aldrich
Silver lactate
suitable for histology
Sinônimo(s):
Lactic acid silver salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)COOAg
Número CAS:
Peso molecular:
196.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
powder
Nível de qualidade
pf
120-122 °C (lit.)
aplicação(ões)
histology
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
G.W. Hacker et al.
Mikroskopie, 42, 318-318 (1985)