232A-7
Calretinin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (232A-74)
vial of 0.5 mL concentrate (232A-75)
bottle of 1.0 mL predilute (232A-77)
vial of 1.0 mL concentrate (232A-76)
bottle of 7.0 mL predilute (232A-78)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
controle
mesothelioma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic, nuclear
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2