Y0001908
Evodiamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
evodiamine
fabricante/nome comercial
EDQM
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(N(C)C2=C3C=CC=C2)C4=C(C(C=CC=C5)=C5N4)CCN1C3=O
InChI
1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
chave InChI
TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)