QC1275
PCBs in Transformer Oil
certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 2 mL
fabricante/nome comercial
RTC QCO-072
concentração
100% in mineral oil
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. This product will contain one of the Aroclors from the Analyte table below.
Analito
Descrição
Aroclor-1016 (PCB-1016) 10-50 mg/kg
Aroclor-1221 (PCB-1221) 12-50 mg/kg
Aroclor-1232 (PCB-1232) 12-50 mg/kg
Aroclor-1242 (PCB-1242) 10-50 mg/kg
Aroclor-1248 (PCB-1248) 12-50 mg/kg
Aroclor-1254 (PCB-1254) 10-50 mg/kg
Aroclor-1260 (PCB-1260) 10-50 mg/kg
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?