PHR8977
Fentanyl Citrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Fentanyl citrate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1270005
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O.C6H8O7/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
IVLVTNPOHDFFCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.