PHR8910
Noroxymorphone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Noroxymorphone hydrochloride, 4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one HCl, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A HCl (PhEur), Naltrexone Hydrochloride Impurity B HCl (PhEur), (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one monohydrochloride
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1473002
família API
noroxymorphone
forma
powder
embalagem
pkg of 75 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
chave InChI
QMFVIJMHPXUVOL-RCGDHTHDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente