PHR8804
Oxymorphone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4,5α-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydroxymorphinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
chave InChI
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)