Key Documents
PHR3970
Clonazepam Related Compound A
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
315.71
Beilstein:
5596577
Número MDL:
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1140327
família API
clonazepam
embalagem
pkg of 30MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
chave InChI
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)