PHR2595
2,4-dichlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1187954
família API
triclosan
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
pb
209-210 °C (lit.)
pf
42-43 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
chave InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)