Key Documents
PHL82921
Cevadine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H49NO9
Número CAS:
Peso molecular:
591.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C32H49NO9/c1-6-18(3)25(35)41-24-11-12-26(4)19-8-9-20-28(37)13-23(34)31(39)21(29(28,38)16-30(20,26)42-32(19,24)40)15-33-14-17(2)7-10-22(33)27(31,5)36/h6,17,19-24,34,36-40H,7-16H2,1-5H3/b18-6-/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-/m0/s1
chave InChI
DBUCFOVFALNEOO-HWBIYQLFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)